Läs mer
1-Jodhexadekan, TRC
Produktkod. 30404515
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30404515 50 g
1 options
Produktkod. 30404515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70650050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodo-hexadecane
CAS 544-77-4
Molekylformel C16H33I
Kvantitet 50 g
Synonym 1-Iodohexadecane, Cetyl iodide, Hexadecyl iodide
InChI formel InChI=1S/C16H33I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCI
IUPAC-namn 1-jodohexadekan
Molekylvikt (g/mol) 352.34
Formel vikt 352.1627