Läs mer
1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-d7 (Stabilized with copper), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7 |
| CAS | 2708278-33-3 |
| Molekylformel | C4 D7 H2 I |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-d7, 4-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodobutane-2,2,3,3,4,4,4-D7, Butyl-2,2,3,3,4,4,4-d7 iodide, Butyl iodide-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CI |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-4-iodobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.0619 |
| Formel vikt | 191.0188 g/mol |
| Visa mer |