Läs mer
1-Jodobutan, 99%, stick. med koppar
Produktkod. 11419463
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419463 100 g 100g
11429463 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12340.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 542-69-8 | C4H9I | 184,02 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
1-jodobutan användes vid syntesen av S-alkylerad 5-(2-,3- och 4-metoxifenyl)-4H-1,2,4-triazol-3-tiol. Används i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska intermediärer, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller [LCD].
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Håll borta från antändningskällor. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen som starka oxidationsmedel, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-69-8
Molekylformel C4H9I
Molekylvikt (g/mol) 184.02
MDL-nummer MFCD00001098
InChI-nyckel KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
PubChem CID 10962
IUPAC-namn 1-jodbutan
LEDER CCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodobutane
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Smältpunkt °C till 103 °C
Densitet 1.616
Kokpunkt 129 °C till 131 °C
Flampunkt 33 °C (91 °F)
Analysprocentintervall 99%, stabiliserat med koppar
Linjär formel CH3(CH2)3I
Brytningsindex 1.499
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1420755
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1573
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 184.02
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.