Läs mer
1-Iodobutane-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodobutane-d9 |
| CAS | 59012-24-7 |
| Molekylformel | C4 D9 I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Butane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 4-iodo- (9 CI), 1-Iodobutane-d9, Perdeuteriobutyl iodide, 4-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,3,4,4-d9, 1-Iodobutane-D9, Butyl-d9 iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonadeuterio-4-iodobutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.074 |
| Formel vikt | 193.031 g/mol |
| Visa mer |