Läs mer
1-Iodobutane, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10355850 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10355850 25 mL Amber glass bottle 25ml
1 options
Produktkod. 10355850 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/0697/04
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 542-69-8
Smältpunkt -103°C
Färg Yellow
Kokpunkt 130°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C4H9I
MDL-nummer MFCD00001098
Kvantitet 25 mL
Synonym butyl iodide, butane, 1-iodo, n-butyl iodide, 1-iodo-butane, butane, iodo, iodobutane, 1-jodbutan, 1-jodbutan czech, unii-607a6cc46r, butyliodide
InChI-nyckel KMGBZBJJOKUPIA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCI
IUPAC-namn 1-iodobutane
Molekylvikt (g/mol) 184.02
PubChem CID 10962
Formel vikt 184.02g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodobutane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.