Läs mer
1-Iodobutane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -103°C |
| Densitet | 1.62 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 130°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00001098 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Iodobutane, Butyl iodide, 1-Iodobutane |