Läs mer
1-Jodobutan, TRC
Produktkod. 30402927
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30402927 5 g
1 options
Produktkod. 30402927 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6938955G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butyliodide
CAS 542-69-8
Molekylformel C4 H9 I
Kvantitet 5 g
Synonym Butane, 1-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 1-Iodobutane (ACI), 1-Iodo-n-butane, 4-Iodobutane, Butyl iodide, Butyl iodo, n-Butyl iodide, NSC 8420
InChI formel InChI=1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
LEDER CCCCI
IUPAC-namn 1-jodobutan
Molekylvikt (g/mol) 184.02
Formel vikt 183.9749