Läs mer
1-Jododekan, 98%, stick. med koppar
Beskrivning
1-jododekan används som en prekursor för att framställa 9-nonadekanon genom palladiumkatalyserad karbonylativ korskopplingsreaktion med 9-oktyl-9-borabicyklo[3.3.l]nonan. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-jododekan används som en prekursor för att framställa 9-nonadekanon genom palladiumkatalyserad karbonylativ korskopplingsreaktion med 9-oktyl-9-borabicyklo[3.3.l]nonan. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iododecane |
| Namnnotering | stabiliserad med koppar |
| Smältpunkt | -16 °C |
| Densitet | 1.257 |
| Kokpunkt | 264 °C |
| Flampunkt | 96 °C (204 °F) |
| Linjär formel | CH3(CH2)9I |
| Brytningsindex | 1.485 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1735228 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.