Läs mer
1-Jododekan, TRC
Produktkod. 30405178
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30405178 10 g
1 options
Produktkod. 30405178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI69500010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iododecane
CAS 2050-77-3
Molekylformel C10H21I
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Decyl Iodide, Decyl Iodide, n-Decyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C10H21I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCI
IUPAC-namn 1-jododekan
Molekylvikt (g/mol) 268.18
Formel vikt 268.0688