Läs mer
1-Jodododekan, 98%, stick. med koppar
Produktkod. 11493884
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493884 500 g 500g
11473884 25 g 25g
11483884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493884 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11909.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 4292-19-7 | C12H25I | 296,24 g/mol
1-jodododekan har använts vid framställning av dodecylerad grafit, alkylfunktionaliserade enkelväggiga kolnanorör (SWNTs). Det används också som kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-jodododekan har använts vid framställning av dodecylerad grafit, alkylfunktionaliserade enkelväggiga kolnanorör (SWNTs). Det används också som kemisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara mörkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4292-19-7
Molekylformel C12H25I
Molekylvikt (g/mol) 296.24
MDL-nummer MFCD00001088
InChI-nyckel GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20282
IUPAC-namn 1-jodododekan
LEDER CCCCCCCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodododecane
Namnnotering Stabiliserat med koppar
Smältpunkt -3 °C
Densitet 1.201
Kokpunkt 128 °C till 130 °C (11 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4844
Kvantitet 500 g
Beilstein 1738943
Känslighet Ljuskänslig
Synonym n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 296.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.