Läs mer
1-Jodoheptafluorpropan, TRC
Produktkod. 30401902
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30401902 500 mg
1 options
Produktkod. 30401902 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI754340500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodoheptafluoropropane
CAS 754-34-7
Molekylformel C3 F7 I
Kvantitet 500 mg
Synonym Perfluoro-1-iodopropane, Heptafluoro-1-iodopropane, Perfluoropropyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C3F7I/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluor-3-jodopropan
Molekylvikt (g/mol) 295.925
Formel vikt 295.893