Läs mer
1-Jodoheptan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11389829
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389829 50 g 50g
11399829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24206.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4282-40-0 | C7H15I | 226,101 g/mol
1-jodheptan används vid funktionalisering av symmetriska stjärnformade molekyler med karbonkluster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-jodheptan används vid funktionalisering av symmetriska stjärnformade molekyler med karbonkluster.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt och torrt i väl tillslutna behållare. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4282-40-0
Molekylformel C7H15I
Molekylvikt (g/mol) 226.101
MDL-nummer MFCD00001104
InChI-nyckel LMHCYRULPLGEEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptyl iodide, n-heptyl iodide, heptane, 1-iodo, iodoheptane, n-heptyliodide, iodo heptane, 1-iodanylheptane, 1-iodomeptane, 1-iodo heptane, 1-iodo-heptane
PubChem CID 20274
IUPAC-namn 1-jodheptan
LEDER CCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodoheptane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -48°C
Densitet 1.379
Kokpunkt 203°C to 205°C
Flampunkt 78°C (174°F)
Brytningsindex 1.49
Kvantitet 50 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 226.1
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodoheptane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodoheptane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.