Läs mer
1-Iodohexadecane, 98%, stab. with copper
Produktkod. 11309226
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309226 250 g 250g
15423067 25 g 25g
11399216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309226 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12977.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 544-77-4 | C16H33I | 352.344 g/mol
1-jodhexadekan, används som en jonisk vätska för elektrokemiska tillämpningar. Den används också i detektionsmetoder som primer- och probedesigninstrumenteringsguide i qPCR Technic.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-jodhexadekan, används som en jonisk vätska för elektrokemiska tillämpningar. Den används också i detektionsmetoder som primer- och probedesigninstrumenteringsguide i qPCR Technic.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka baser. Förvara den vid en temperatur på 15 - 30 °C. Stabil under normala temperaturer och tryck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 544-77-4
Molekylformel C16H33I
Molekylvikt (g/mol) 352.344
MDL-nummer MFCD00001089
InChI-nyckel KMWHQYDMBYABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl iodide, hexadecyl iodide, hexadecane, 1-iodo, hexadecane, iodo, unii-jo95x48m8o, 1-iodo-hexadecan, iodohexadecane, cetyljodid, 1-iodo-hexadecane, n-hexadecyl iodide
PubChem CID 11007
IUPAC-namn 1-jodhexadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodohexadecane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt 21°C to 23°C
Densitet 1.121
Kokpunkt 206°C to 207°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3(CH2)15I
Brytningsindex 1.482
Kvantitet 250 g
Beilstein 1748533
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 352.34
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.