Läs mer
1-Jodohexan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11404854
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404854 100 g 100g
15453077 25 g 25g
11414854 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404854 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13784.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212,074 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-45-9
Molekylformel C6H13I
Molekylvikt (g/mol) 212.074
MDL-nummer MFCD00001102
InChI-nyckel ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
PubChem CID 12527
IUPAC-namn 1-jodhexan
LEDER CCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodohexane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -75°C
Densitet 1.437
Kokpunkt 179°C to 181°C
Flampunkt 61°C (141°F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 100 g
Beilstein 505971
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 212.08
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.