Läs mer
1-Jodohexan, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 10174890 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10174890 100 mL Glasflaska 100ml
10209733 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10174890 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218521000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 638-45-9 | C6H13I | 212,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 638-45-9
Molekylformel C6H13I
Molekylvikt (g/mol) 212.07
MDL-nummer MFCD00001102
InChI-nyckel ANOOTOPTCJRUPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12527
IUPAC-namn 1-jodhexan
LEDER CCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodohexane
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4370g/mL, 1.437
Kokpunkt 179,0 °C till 180,0 °C
Flampunkt 61 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5I
Brytningsindex 1,4910 till 1,4930
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, 146
Synonym hexyl iodide, n-hexyl iodide, hexane, 1-iodo, 1-hexyl iodide, iodohexane, 1-iodo-hexane, hexane,1-iodo, n-hexyliodide, iodo-hexane, 1-iodanylhexane
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Stabilisator koppar
Formel vikt 212.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodohexane, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodohexane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.