Läs mer
1-Jodohexan, TRC
Produktkod. 30397084
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30397084 10 g
1 options
Produktkod. 30397084 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI70653010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodohexane
CAS 638-45-9
Molekylformel C6H13I
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Hexyl Iodide, 1-Iodo-n-hexane, Hexyl Iodide, NSC 9251, n-Hexyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C6H13I/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
LEDER CCCCCCI
IUPAC-namn 1-jodohexan
Molekylvikt (g/mol) 212.07
Formel vikt 212.0062