Läs mer
1-Iodonaftalen, 98 %
Produktkod. 11435257
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11435257 10 g 10g
11445257 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11435257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22644.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 90-14-2 | C10H7I | 254,07 g/mol
1-jodaftalen genomgår Pd-katalyserad korskopplingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimetoxi-6-(trimetylstannyl)pyrimidin för att ge 2,4-dimetoxi-6-(naftalen-1-yl)pyrimidin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-jodnaftalen genomgår Pd-katalyserad korskopplingsreaktion (Stille reaktion) med 2,4-dimetoxi-6-(trimetylstannyl)pyrimidin för att ge 2,4-dimetoxi-6-(naftalen-1-yl)pyrimidin.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-14-2
Molekylformel C10H7I
Molekylvikt (g/mol) 254.07
MDL-nummer MFCD00003876
InChI-nyckel NHPPIJMARIVBGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1-iodo, 1-naphthyl iodide, alpha-iodonaphthalene, iodonaphthalene, 1-iodonaphthalenen, .alpha.-iodonaphthalene, 1-iodo-naphthalene, 1-iodonaphthlen, 1-iodonaphthlene, 1-iodonapthalene
PubChem CID 7004
IUPAC-namn 1-jodonaftalen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodonaphthalene
Smältpunkt 4 °C
Densitet 1.738
Kokpunkt 161 °C till 162 °C (15 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.701
Kvantitet 10 g
Beilstein 1906415
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 254.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.