Läs mer
1-jodonoktan-1,1-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodooctane-1,1-D2 |
| CAS | 89232-08-6 |
| Molekylformel | C8 D2 H15 I |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Octane-1,1-d2, 1-iodo- (9 CI), 1-Iodooctane-1,1-d2, 1-Iodooctane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i8D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(I)CCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-1-jodooktan |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.1374 |
| Formel vikt | 242,05 g/mol |
| Visa mer |