Läs mer
1-jodooktan, 98+%, stick. med koppar
Produktkod. 11405846
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11405846 25 g 25g
11415846 100 g 100g
11425846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405846 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22214.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240,128 g/mol
Alkylering av [2,2a-([2,2a-bipyridin]-6,6a-diyl)bis[fenolato]-N,N2,O,Oa]nickel(II) utfördes med användning av den katalytiska reduktionen av 1-jodoktan. Primär alkyljodid 1-jodoktan reagerar med litiumaluminiumdeuterid (LAD) i förhållandet 1:0,2 för att bilda 1-deuteriooktan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Alkylering av [2,2′ -([2,2′ -bipyridin]-6,6′ -diyl)bis[fenolat]-N,N′ ,O,O′ ]nickel(II) utfördes med användning av den katalytiska reduktionen av 1-jodoktan. Primär alkyljodid 1-jodoktan reagerar med litiumaluminiumdeuterid (LAD) i förhållandet 1:0,2 för att bilda 1-deuteriooktan.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-27-6
Molekylformel C8H17I
Molekylvikt (g/mol) 240.128
MDL-nummer MFCD00001105
InChI-nyckel UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC-namn 1-jodoktan
LEDER CCCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodooctane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -46 °C
Densitet 1.325
Kokpunkt 225 °C till 226 °C
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Linjär formel CH3(CH2)7I
Brytningsindex 1.4878
Kvantitet 25 g
Beilstein 1697479
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 240.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodooctane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodooctane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.