Läs mer
1-jodonoktan, 98 %, stabiliserat
Produktkod. 11974501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11974501 500 g Glasflaska 500g
10361251 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11974501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 412465000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 629-27-6 | C8H17I | 240,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-27-6
Molekylformel C8H17I
Molekylvikt (g/mol) 240.13
InChI-nyckel UWLHSHAHTBJTBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl iodide, octyl iodide, octane, 1-iodo, 1-octyl iodide, 1-n-octyl iodide, 1-jodoktan, 1-jodoktan czech, 1-iodooctane;n-octyl iodide, iodoctane, iodooctane
PubChem CID 12380
IUPAC-namn 1-jodoktan
LEDER CCCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodooctane
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -46 °C till 45 °C
Färg Färglös till bärnsten
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 225,0 °C till 226,0 °C
Flampunkt 87 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7I
Brytningsindex 1.4878
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,16
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen
Stabilisator koppar
Formel vikt 240.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodooctane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.