missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Iodooctane-d17, CDN

Produktkod. 30316765
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316765 0.5 g 0.5g
30310855 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316765 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND12350.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Iodooctane-D17
CAS 340256-37-3
Molekylformel C8 D17 I
Kvantitet 0.5 g
Synonym Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 8-iodo- (9 CI), 8-Iodooctane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-d17, 8-Iodooctane-d17, 1-Iodooctane-d17, 1-Iodooctane-D17
InChI formel InChI=1 S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecadeuterio-8-iodooctane
Molekylvikt (g/mol) 257.2298
Formel vikt 257.1442 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.