Läs mer
1-jodonoktan, TRC
Produktkod. 30405302
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30405302 10 g
1 options
Produktkod. 30405302 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71650010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodooctane
CAS 629-27-6
Molekylformel C8H17I
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Iodo-n-octane, 1-Octyl Iodide, 1-n-Octyl Iodide, Octyl Iodide, n-Octyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C8H17I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
LEDER CCCCCCCCI
IUPAC-namn 1-jodooktan
Molekylvikt (g/mol) 240.13
Formel vikt 240.0375