Läs mer
1-Iodopentane-5,5,5-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodopentane-5,5,5-D3 |
| CAS | 920502-31-4 |
| Molekylformel | C5 D3 H8 I |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1-d3, 5-iodo- (ACI), 5-Iodopentane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Iodopentane-5,5,5-d3, 1-Iodopentane-5,5,5-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCI |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trideuterio-5-iodopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.0638 |
| Formel vikt | 201.0094 g/mol |
| Visa mer |