Läs mer
1-Iodopentane, 98%, stab with copper
Produktkod. 11425676
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425676 100 g 100g
11435676 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20781.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 628-17-1 | C5H11I | 198.047 g/mol
1-jodopentan (pentyljodid) användes vid framställningen av 1-pentylradikal genom chockuppvärmningsprocess.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-jodopentan (pentyljodid) användes vid framställning
av 1-pentylradikal genom chockuppvärmningsprocess.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på mörk plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 628-17-1
Molekylformel C5H11I
Molekylvikt (g/mol) 198.047
MDL-nummer MFCD00001100
InChI-nyckel BLXSFCHWMBESKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl iodide, amyl iodide, pentyl iodide, n-pentyl iodide, pentane, 1-iodo, 1-pentyl iodide, 1-jodpentan, 1-jodpentan czech, iodopentane, pentyliodide
PubChem CID 12335
IUPAC-namn 1-jodpentan
LEDER CCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodopentane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -86°C
Densitet 1.515
Kokpunkt 154°C to 156°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Odör Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)4I
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730982
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 198.05
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodopentane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Iodopentane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.