Läs mer
1-Jodopentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodopentane |
| CAS | 628-17-1 |
| Molekylformel | C5H11I |
| Kvantitet | 2.5 mL |
| Synonym | Pentane, 1-iodo- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1-Iodopentane (ACI), 1-Pentyl iodide, 5-Iodopentane, Amyl iodide, n-Amyl iodide, n-Pentyl iodide, NSC 7901, Pentyl iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11I/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCI |
| IUPAC-namn | 1-jodopentan |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.04 |
| Formel vikt | 197.9905 |