Läs mer
1-Iodopropane-1,1-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodopropane-1,1-D2 |
| CAS | 25493-14-5 |
| Molekylformel | C3 D2 H5 I |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Propane-1,1-d2, 1-iodo- (6 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Iodopropane-d2, 1-Iodopropane-1,1-d2, 1-Iodopropane-1,1-D2, [1,1-2H2]Propyl iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(I)CC |
| IUPAC-namn | 1,1-dideuterio-1-iodopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.0045 |
| Formel vikt | 171.9718 g/mol |
| Visa mer |