Läs mer
1-jodopropan, 98+%, stabilisator. med koppar
Produktkod. 11486987
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11486987 500 g 500g
11476987 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11486987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14388.36
 Begränsad artikel
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
1-Jodpropan används i ett stort antal medicinska industriella tillämpningar såväl som i näringsprodukter för människor och djur såsom antiseptika och desinfektionsmedel, farmaceutiska intermediärer, polariserande filmer för kemikalier med flytande kristaller [LCD]. Jodderivat används också som organiska byggstenar, analytiska reagens etc. Det används också som lösningsmedel och mellanprodukt för organisk syntes.
Löslighet Fullständigt blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-08-4
Molekylformel C3H7I
Molekylvikt (g/mol) 169.99
MDL-nummer MFCD00001095
InChI-nyckel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
LEDER CC(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodopropane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Smältpunkt -101 °C
Densitet 1.744
Kokpunkt 101 °C till 102 °C
Flampunkt 44 °C (111 °F)
Analysprocentintervall ≥98 %, stabiliserat med koppar
Linjär formel CH3CH2CH2I
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2392
Beilstein 505937
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7862
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
IUPAC-namn 2-jodpropan
Formel vikt 169.99
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.