Läs mer
1-jodpropan, 99 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10409480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10409480 250 mL Glasflaska 250ml
10459310 50 mL Glasflaska 50ml
10543694 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10409480 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174052500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-08-4 | C3H7I | 169.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-08-4
Molekylformel C3H7I
Molekylvikt (g/mol) 169.99
MDL-nummer MFCD00001095
InChI-nyckel FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym propyl iodide, n-propyl iodide, propane, 1-iodo, propane, iodo, 1-iodo-propane, 1-jodpropan, iodopropane, unii-nd3629ke2k, propyliodide, iodopropanes
PubChem CID 33643
IUPAC-namn 1-jodpropan
LEDER CC(C)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodopropane
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -101.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.7400g/mL, 1.74
Kokpunkt 101.0°C to 102.0°C
Flampunkt 44°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 1.5% max. (Sum of all by-products) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH2CH2I
Brytningsindex 1.5030 to 1.5050
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01, 113
Merck Index 15, 7974
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Stabilisator copper
Formel vikt 169.99
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Iodopropane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.