missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Iodopropane-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodopropane-d7 |
| CAS | 59012-23-6 |
| Molekylformel | C3 D7 I |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-iodo- (9 CI), 1-Iodopropane-d7, 3-Iodopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodopropane-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Iodopropane-d7, 1-Iodopropane-D7, Propyl-d7 iodide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-3-iodopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.0353 |
| Formel vikt | 177.0032 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?