Läs mer
1-Iodopropane-d7, TRC
Produktkod. 30390511
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30390511 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30390511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71879210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodopropane-d7
CAS 59012-23-6
Molekylformel C3 D7 I
Kvantitet 10 mg
Synonym Propane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 3-iodo- (9CI), 1-Iodopropane-d7, 3-Iodopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, 1-Iodopropane-1,1,2,2,3,3,3-d7, 1-Iodopropane-d7, 1-Iodopropane-D7, Propyl-d7 iodide
InChI formel InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3-heptadeuterio-3-iodopropane
Molekylvikt (g/mol) 177.0353
Formel vikt 177.0032
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.