Läs mer
1-Iodopropane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15859170
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859170 250 mL 250ml
15849170 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15859170 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8047880250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Stabilized with sodium carbonate for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-08-4
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 169.99
Specifikationer
Smältpunkt -98°C
Densitet 1.75 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 103°C/1013 mbar
MDL-nummer MFCD00001095
Kvantitet 250 mL
Synonym 1-Iodopropane, Propyl iodide, 1-Iodopropane