Läs mer
1-jodopropan, TRC
Produktkod. 30392581
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30392581 10 g
1 options
Produktkod. 30392581 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI71879010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Iodopropane
CAS 107-08-4
Molekylformel C3H7I
Kvantitet 10 g
Synonym Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
LEDER CCCI
IUPAC-namn 1-jodopropan
Molekylvikt (g/mol) 169.99
Formel vikt 169.9592