Läs mer
1-jodopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Iodopropane |
| CAS | 107-08-4 |
| Molekylformel | C3H7I |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Propane Iodide, Propyl Iodide, n-Propyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCI |
| IUPAC-namn | 1-jodopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.99 |
| Formel vikt | 169.9592 |