Läs mer
1-isocyanato-2-(fenoximetyl)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Isocyanato-2-(phenoxymethyl)benzene |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 225.25 |
| Procent renhet | 97% |