missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene (>80%), TRC

Produktkod. 30341487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30341487 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30341487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB450088500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene
CAS 93489-08-8
Molekylformel C9H9NO2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COc1ccccc1CN=C=O
IUPAC-namn 1-(isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 163.18
Formel vikt 163.0633
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.