Läs mer
1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene |
| CAS | 93489-08-8 |
| Molekylformel | C9H9NO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c1-12-9-5-3-2-4-8(9)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccccc1CN=C=O |
| IUPAC-namn | 1-(isocyanatomethyl)-2-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.18 |
| Formel vikt | 163.0633 |