Läs mer
1-(isocyanometyl)-1H-bensotriazol, TRC
Produktkod. 30390228
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30390228 1 g
1 options
Produktkod. 30390228 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8090131G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole
CAS 87022-42-2
Molekylformel C8H6N4
Kvantitet 1 g
Synonym 1H-Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide, Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide
InChI formel InChI=1S/C8H6N4/c1-9-6-12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-5H,6H2
LEDER [C-]#[N+]Cn1nnc2ccccc12
IUPAC-namn 1-(isocyanometyl)bensotriazol
Molekylvikt (g/mol) 158.16
Formel vikt 158.0592