Läs mer
1-(isocyanometyl)-1H-bensotriazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(Isocyanomethyl)-1H-benzotriazole |
| CAS | 87022-42-2 |
| Molekylformel | C8H6N4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide, Benzotriazol-1-ylmethyl Isocyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6N4/c1-9-6-12-8-5-3-2-4-7(8)10-11-12/h2-5H,6H2 |
| LEDER | [C-]#[N+]Cn1nnc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-(isocyanometyl)bensotriazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.16 |
| Formel vikt | 158.0592 |