Läs mer
1-Isoindolinon-5-boronsyra pinacolester, 96 %
Produktkod. 15479735
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479735 250 mg 250mg
15418957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52317.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 376584-62-2 | C14H18BNO3 | 259,112 g/mol
1-isoindolinon-5-boronsyra pinacol ester används som en organisk kemisk syntes mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-isoindolinon-5-boronsyra pinacol ester används som en organisk
kemisk syntes mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 376584-62-2
Molekylformel C14H18BNO3
Molekylvikt (g/mol) 259.112
MDL-nummer MFCD11040393
InChI-nyckel CLACMCLRELMFLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl isoindolin-1-one, 1-isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-isoindolinone, 1-oxoisoindoline-5-boronic acid pinacol ester, 2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one-5-boronic acid pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydroisoindol-1-one, 2,3-dihydro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-isoindol-1-one, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,3-dihydro-1h-isoindol-1-one
PubChem CID 21955795
IUPAC-namn 5-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydroisoindol-1-on
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C(=O)NC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Isoindolinone-5-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 259.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.