Läs mer
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone |
| CAS | 52099-72-6 |
| Molekylformel | C10 H10 N2 O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Domperidone Impurity 18 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2O/c1-7(2)12-9-6-4-3-5-8(9)11-10(12)13/h3-6H,1H2,2H3,(H,11,13) |
| LEDER | CC(=C)N1C(=O)Nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-prop-1-en-2-yl-1H-benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vikt | 174.0793 |