Läs mer
1-isopropenyl-3-metylbensen, TRC
Produktkod. 30394305
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30394305 250 mg
1 options
Produktkod. 30394305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI872825250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Isopropenyl-3-methylbenzene
CAS 1124-20-5
Molekylformel C10H12
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-m-Tolylpropene, m,α-Dimethylstyrene, m-Cymenene, m-Isopropenyltoluene, m-Methylisopropenylbenzene, α,3-Dimethylstyrene, α,m-Dimethylstyrene, α-Methyl-m-methylstyrene, 1-Methyl-3-(1-methylethenyl)benzene
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-8(2)10-6-4-5-9(3)7-10/h4-7H,1H2,2-3H3
LEDER OB(O)C1=CC(C2=CC=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-namn 1-metyl-3-prop-1-en-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.0939