Learn More
1-isopropyl-1H-1,2,3-bensotriazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10622453
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
1g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10622453 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Product Code. 10622453 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. KM10480DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Isopropyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carboxylic acid
CAS 306935-41-1
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H11N3O2
MDL-nummer MFCD01570664
Kvantitet 1 g
Synonym 1-isopropyl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-isopropyl-1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-1-methylethyl, 1-isopropylbenzotriazole-5-carboxylic acid, 1h-benzotriazole-5-carboxylicacid, 1-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-1h-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid, 1-methylethyl benzotriazole-5-carboxylic acid, maybridge1_005244
InChI-nyckel RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)N1N=NC2=CC(=CC=C12)C(O)=O
IUPAC-namn 1-(propan-2-yl)-lH-1,2,3-bensotriazol-5-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 205.22
PubChem CID 2736690
Formel vikt 205.22
Procent renhet 97%