Läs mer
1-isopropyl-3-(4-fluorfenyl)indol-2-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30406389
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30406389 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30406389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8245302.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde
CAS 101125-34-2
Molekylformel C18 H16 F N O
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3
LEDER CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC-namn 3-(4-fluorfenyl)-1-propan-2-ylindol-2-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 281.32
Formel vikt 281.1216