Läs mer
1-isopropyl-3-(4-fluorfenyl)indol-2-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Isopropyl-3-(4-fluorophenyl)indole-2-carboxaldehyde |
| CAS | 101125-34-2 |
| Molekylformel | C18 H16 F N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1H-Indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-, 3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indole-2-carboxaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carbaldehyde, 3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indole-2-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16FNO/c1-12(2)20-16-6-4-3-5-15(16)18(17(20)11-21)13-7-9-14(19)10-8-13/h3-12H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)n1c(C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 3-(4-fluorfenyl)-1-propan-2-ylindol-2-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.32 |
| Formel vikt | 281.1216 |