Läs mer
1-Isopropyl-4-methylcyclohexan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Isopropyl-4-methylcyclohexan-1-ol |
| CAS | 470-65-5 |
| Molekylformel | C10 H20 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Methyl-1-(1-methylethyl)cyclohexanol, 1-Isopropyl-4-methyl-1-cyclohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O/c1-8(2)10(11)6-4-9(3)5-7-10/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)C1(O)CCC(C)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-methyl-1-propan-2-ylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.265 |
| Formel vikt | 156.151 |