Läs mer
1-Isopropyl-4-piperidon, 99 %
Produktkod. 11450373
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450373 250 g 250g
11430373 10 g 10g
11440373 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450373 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11480.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 5355-68-0 | C8H15NO | 141,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5355-68-0
Molekylformel C8H15NO
Molekylvikt (g/mol) 141.214
MDL-nummer MFCD00038035
InChI-nyckel CCDBCHAQIXKJCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropyl-4-piperidone, 1-isopropylpiperidin-4-one, n-isopropyl-4-piperidone, 4-piperidinone, 1-1-methylethyl, 1-isopropyl-4-piperidinone, 4-piperidone, 1-isopropyl, 1-propan-2-yl piperidin-4-one, 1-1'-methylethyl-4-piperidone, 1-methylethyl piperidin-4-one
PubChem CID 79313
IUPAC-namn 1-propan-2-ylpiperidin-4-on
LEDER CC(C)N1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Isopropyl-4-piperidone
Densitet 0.95
Kokpunkt 100 °C till 101 °C (27 mmHg)
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 250 g
Beilstein 107857
Formel vikt 141.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.