missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Isopropyl-d7-piperazine, CDN

Produktkod. 30313104
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313104 0.05 g -
30320517 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313104 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78270.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Isopropylpiperazine-D7 (isopropyl-D7)
CAS 2089679-76-3
Molekylformel C7 D7 H9 N2
Kvantitet 0.05 g
Synonym Piperazine, 1-[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]- (ACI), 1-[1-(Methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]piperazine (ACI), 1-Isopropyl-d7-piperazine, 1-Isopropylpiperazine-D7 (isopropyl-D7), Isopropylpiperazine-d7, N-(Isopropyl-d7)piperazine
InChI formel InChI=1 S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8 H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,7 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(N1CCNCC1)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)piperazine
Molekylvikt (g/mol) 135.2585
Formel vikt 135.1753 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.