Läs mer
1-Isopropylamino-3-phenoxypropan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 209.1416 |