missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Isopropylamino-3-phenoxypropan-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[(1-Methylethyl)amino]-3-phenoxy-propan-2-ol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO2/c1-10(2)13-8-11(14)9-15-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10-11,13-14H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 209.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?