Läs mer
1-Isopropylpiperazine, 98%
Produktkod. 11496996
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496996 1 g 1g
11407006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11496996 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25325.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4318-42-7 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-Isopropylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Isopropylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4318-42-7
Molekylformel C7H16N2
Molekylvikt (g/mol) 128.219
MDL-nummer MFCD00167971
InChI-nyckel WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-isopropylpiperazine, n-isopropylpiperazine, 1-propan-2-yl piperazine, piperazine, 1-isopropyl, isopropyl piperazine, 1-isopropyl-piperazine, 1-1-methylethyl piperazine, n-isopropyl piperazine, 1-isopropyl piperazine, piperazine, 1-1-methylethyl
PubChem CID 78013
IUPAC-namn 1-propan-2-ylpiperazine
LEDER CC(C)N1CCNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Isopropylpiperazine
Densitet 0.896
Kokpunkt 180°C to 181°C
Flampunkt 54°C (130°F)
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2733
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.